EPM1194-9907
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 2100/40/40R/42/42R & Excella® E24/E24R Shakers
for 1 L Erlenmeyer flasks, dedicated, phenolic resin
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
9 x 1 L Erlenmeyer flasks
dedicated
for 1 L Erlenmeyer flasks
phenolic resin
Hersteller/Markenname
Eppendorf® M1194-9907 (Global)
L × B
45.7 cm × 45.7 cm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)