EPM1191-9909
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 2300/43/43R, Excella® E10/E25/E25R Shakers
for 125 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, aluminum
About This Item
Materialien
aluminum
Leistungsmerkmale
dedicated
for 125 mL Erlenmeyer flasks
Hersteller/Markenname
Eppendorf® M1191-9909 (Global)
Größe
76 cm × 46 cm
Kapazität
(60 x 125 mL Erlenmeyer flasks)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Efficient capacity of 60x125 mL Erlenmeyer flasks
- Designed to fit Eppendorf Innova 2300/43/43R and Excella E10/E25/E25R for the perfect fit
- Made from aluminum for lightweight stability
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)