Merck
EPM1190-9905
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 2050 Platform Shaker
for 250 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, stainless steel
About This Item
UNSPSC-Code:
41103816
NACRES:
NB.73
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
dedicated
for 250 mL Erlenmeyer flasks
Hersteller/Markenname
Eppendorf® M1190-9905 (Global)
L × B
40.6 cm × 30.5 cm
Größe
40.6 cm × 30.5 cm
Kapazität
(12 x 250 mL Erlenmeyer flasks)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Dedicated platforms to fit Eppendorf′s New Brunswick Innova platform shaker2050.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)