EPM1190-9903
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 2050 Platform Shaker
for 50 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, stainless steel
Alle Fotos(1)
About This Item
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
dedicated
for 50 mL Erlenmeyer flasks
Hersteller/Markenname
Eppendorf® M1190-9903 (Global)
L × B
40.6 cm × 30.5 cm
Größe
40.6 cm × 30.5 cm
Kapazität
(30 x 50 mL Erlenmeyer flasks)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Dedicated platforms to fit Eppendorf′s New Brunswick Innova platform shaker2050.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc.
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)