EP951020427
Eppendorf twin.tec® PCR-Platten 96
skirted, size 150 μL, yellow, pkg of 25 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
skirt
skirted
Verpackung
pkg of 25 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 951020427
Methode(n)
PCR: suitable
Größe
150 μL
96 well
Farbe
yellow
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Maximale Wiederfindungsraten für verbesserte Testergebnisse
- Mit Barcode erhältlich (auf Anfrage)
- Auch ideal für quantitative Echtzeit-PCR geeignet
- Außergewöhnlich solider und drehmomentfester Polycarbonat-Rahmen
- OptiTrack® Matrix für schnellere Probenidentifizierung und weniger Pipettierfehler
- Erhöhte Well-Ränder für effektive Versiegelung, verringert außerdem das Risiko einer Kreuzkontamination
- Chargen-getestet und zertifiziert frei von DNA-, DNase-, RNase- und PCR-Inhibitoren (PCR clean)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)