Wichtige Dokumente
EP6731010055
Eppendorf® CellXpert® C170i CO2 Incubator
inner door with 4 door segments, handle left side, AC/DC input 120 V, US 2-pin plug (US/JP/South America)
About This Item
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 6731010055
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- handle left side
- inner door with 4 door segments
- 180° HTD (standard with C170i)
- including water tray and four shelves (stainless steel)
- 100 – 127 V, 50 – 60 Hz
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)