Merck
EP6133928004
Reference Filter Set
for Eppendorf BioPhotometer® D30
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’850.00
CHF 1’850.00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’850.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104925
NACRES:
NB.24
CHF 1’850.00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Leistungsmerkmale
for Eppendorf BioPhotometer® D30
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 6133928004 (Global)
Allgemeine Beschreibung
Contains 6 filters (1 blank filter, 2 filters for checking UV/Vis wavelenght systematic error and precision, 3 filters for photometric verification)
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf BioPhotometer is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)