EP6001081510
Eppendorf® Side Access Stainless Steel Rack for CryoCube(R) F740 Upright Freezers
including front and back handle for storage of 8 boxes up to 136x136x133 mm (5 inch boxes), 5-Compartment, external W × D × H (139 mm) (569 mm) (277 mm)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
5-Compartment
Holds 8 x boxes (5 in.)
including front and back handle for storage of 8 boxes up to 136x136x133 mm (5 inch boxes)
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 6001081510
Methode(n)
cryopreservation: suitable
Außenmaß B × T × H
(139 mm) (569 mm) (277 mm)
Größe
563x140x277 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)