Merck
EP6001011910
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 24 x boxes (2.5 in.), (4 x 6) configuration, stainless steel, side access
About This Item
UNSPSC-Code:
41122806
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
(4 x 6) configuration
Holds 24 x boxes (2.5 in.)
max. box number per rack: 24 (4 x 6)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 6001011910 (Global)
Methode(n)
cryopreservation: suitable
T × B × H
569 mm (22.4 in.) × 139 mm (5.5 in.) × 394 mm (15.5 in.)
Allgemeine Beschreibung
for ULT freezer: Innova U360 (max. 9 racks), Innova U535 (max. 12 racks), Innova U725 and U725-G (max. 18 racks), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 18 racks)for ULT freezer: Innova U360 (max. 216 boxes), Innova U535 (max. 288 boxes), Innova U725 and U725-G (max. 432 boxes), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 432 boxes)
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)