Merck
EP5920769006
Eppendorf® Adapter for 7 x 10 ml Oak Ridge tubes
for FA-6x250 rotor, case of 2 ea
Größe auswählen
2 EACH
CHF 351.00
CHF 351.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EACH
CHF 351.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
CHF 351.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Leistungsmerkmale
for FA-6x250 rotor
Verpackung
case of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5920769006
Parameter
10,000 rpm speed
Lagertemp.
room temp
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)