Merck
EP5920718002
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 49 x 2.6 - 8 mL tubes, for use with high-capacity buckets, pack of 2
Größe auswählen
2 EA
CHF 351.00
CHF 351.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
CHF 351.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
CHF 351.00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
capacity 49 x 2.6 - 8 mL tubes
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5920718002 (Global)
Parameter
3,122 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
112 mm
Durchmesser
13 mm
Kompatibilität
for use with High-capacity bucket
Allgemeine Beschreibung
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)