EP5920716000
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 27 x Eppendorf Tube® 5.0 mL, for use with high-capacity buckets, pack of 2
Größe auswählen
CHF 351.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 351.00
Leistungsmerkmale
capacity 27 x Eppendorf Tube® 5.0 mL
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5920716000 (Global)
Parameter
3,138 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
120 mm
Durchmesser
17 mm
Kompatibilität
for use with High-capacity bucket
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)