Merck
EP5920706004
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 35 x 2.6 - 8 mL conical tubes, for use with medium-capacity buckets, pack of 2
Größe auswählen
2 EA
CHF 351.00
CHF 351.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
CHF 351.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
CHF 351.00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
capacity 35 x 2.6 - 8 mL conical tubes
for use with aerosol-tight lid
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5920706004 (Global)
Parameter
3,076 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
109 mm
Durchmesser
13 mm
Kompatibilität
for use with plate/tube bucket
Allgemeine Beschreibung
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)