Merck
EP5895181007
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
S-4x400, without buckets
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’520.00
CHF 1’520.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’520.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
NACRES:
NB.82
CHF 1’520.00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
to hold 4 x 400 mL round buckets
S-4x400, without buckets
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5895181007
Parameter
5,100 max. RCF (5,263 xg)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5910R
Allgemeine Beschreibung
Rotor for Eppendorf(R)5910R Centrifuge
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)