Merck
EP5820765003
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
FA-45-20-17, aerosol tight, to hold, 20 x 5.0 mL Eppendorf tubes, lid
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’690.00
CHF 1’690.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’690.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
NACRES:
NB.82
CHF 1’690.00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
lid
to hold 20 x 5.0 mL Eppendorf tubes
aerosol tight
fixed angle rotor
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5820765003 (Global)
Parameter
13,000 rpm
19083 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Allgemeine Beschreibung
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)