Merck
EP5702724009
Eppendorf® Adapter for 85/100 mL Round Bucket
pack of 2 ea
Größe auswählen
2 EA
CHF 212.00
CHF 212.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
CHF 212.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
CHF 212.00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
Holds 9 - 15 mL tubes
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5702724009
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 100 mL round buckets
Allgemeine Beschreibung
adapter for use with Eppendorf 85/100 mL round bucket
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)