EP5702722006
Eppendorf® 4 Round Buckets
volume (85/100 mL), for rotor A-4-38
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
for rotor A-4-38
Verpackung
set of 4 pieces
Hersteller/Markenname
5702722006
Eppendorf® 5702722006
Eppendorf®
Methode(n)
centrifugation: suitable
Volumen
(85/100 mL)
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG