Merck
EP5702716006
Eppendorf® Adapter for 90 mL rectangular bucket for use with standard tubes
Holds 25 mL tubes, pack of 2 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
Leistungsmerkmale
Holds 25 mL tubes
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5702716006
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 90 mL rectangular buckets
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)