Merck
EP5495504109
Eppendorf® Rotor lid for rotor FA-24x2-PTFE
used with centrifuge 5425 R
Synonym(e):
Aerosol-Tight Rotor Lid for Centrifuge 5425/R, Aluminum Rotor lid, Rotor cap
About This Item
UNSPSC-Code:
41103913
NACRES:
NB.15
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5495504109
Kompatibilität
used with centrifuge 5425 R
Allgemeine Beschreibung
Rotor lid, for rotor FA-24x2-PTFE, incl. 1 seal, Centrifuge 5425/R
Anwendung
CENTRIFUGATION
Leistungsmerkmale und Vorteile
aerosol-tight, aluminumfor Centrifuge 5425/5425R
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)