EP5427736000
Eppendorf® Adapter
holds 1 x 20-30 mL, bore size (large), pack of 2 ea
Alle Fotos(1)
About This Item
Leistungsmerkmale
holds 1 x 20-30 mL
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5427736000
Methode(n)
centrifugation: suitable
Bohrungsgröße
(large)
Kompatibilität
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG