Merck
EP5427000415
Eppendorf® Zentrifuge 5430 G
knob, incl. rotor FA-45-30-11, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz
About This Item
UNSPSC-Code:
40161701
NACRES:
NB.81
Aufnahme AC/DC
230 V AC, Schuko plug
Leistungsmerkmale
CE compliant
to hold 30 1.5/2.0 mL tubes
knob, incl. rotor FA-45-30-11
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5427000415
Parameter
17500 rpm
30130 × g
Methode(n)
centrifugation: suitable
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die einzigartigen Crossover-Zentrifugen 5430 und 5430 R vereinen die besten Merkmale einer Mikrozentrifuge (kleine Standfläche) und einer Mehrzweckzentrifuge (Vielseitigkeit) in einem Gerät. Diese Zentrifugen drehen Rotoren für Eppendorf-Röhrchen und PCR-Streifen, wie man es von jeder Mikrozentrifuge erwarten würde. Aber das ist noch nicht alles. In einem kompakten Format enthalten die Zentrifugen 5430 und 5430 R auch Rotoren für Mikroplatten und konische 15/50-ml-Röhrchen. Nun wurde das Angebot an Rotoren mit zusätzlichen Eppendorf QuickLock-Rotoren ausgeweitet. Diese umfassen Rotoren mit 48 Steckplätzen (1,5/2,0 ml), einen Rotor mit 16 Steckplätzen für Eppendorf Röhrchen mit 5,0 ml Volumen und einen Ausschwingrotor (24 × 1,5/2,0 ml). Dank ihrer unübertroffenen Vielseitigkeit sind die Zentrifugen 5430 und 5430 R die Hauptprodukte im Mikrozentrifugen-Portfolio von Eppendorf.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Max. Rotorenkapazität: 48 × 1,5/2,0 ml, 6 × 50 ml, 2 × MTP
  • Max. Drehzahl: 30.130 × g (17.500 U/min)
  • Bemerkenswerte Vielseitigkeit mit 12 verschiedenen Rotoren
  • Schließen des Deckels mit der leichten Berührung eines Fingers für ergonomische Bedienung
Menügeführtes mehrsprachiges Bedienungsmenü (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch) mit großem Display mit Hintergrundbeleuchtung
  • 5 Programmschlüssel für den einfachen Zugriff auf Routineprogramme
  • Speicherung von bis zu 50 benutzerdefinierten Programmen
  • Automatische Rotoren- und Unwuchterkennung für maximale Betriebssicherheit
  • Eppendorf QuickLock – System für ein rasches Öffnen und Schließen des Rotorendeckels
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG