EP5391000010
Eppendorf(R) HeatSealer
S100
About This Item
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
100 - 230 V, 50/60 Hz, US 2-pin plug
Leistungsmerkmale
CE compliant
CSA approved
fixed Sealing, temperature
seals 96 and 384 well plates
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5391000010 (US)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Eliminates evaporation in PCR
Seals 96- and 384-well plates
Integrated thermostat prevents overheating
Improved mechanics for even easier Sealing,
PCR Plate Adapter included
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)