EP4861000778
Eppendorf®Xplorer® Plus
16-channel, adjustable, tip volume 1-20 μL, white
Größe auswählen
CHF 1’760.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 1’760.00
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
, universal plug set
Verpackung
case of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 4861000778
Spitzenvolumen
1-20 μL
Akkuleistung
lithium
Farbe
white
Lagertemp.
room temp
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)