EP3124000105
Eppendorf Research® plus Pipette, fixed volume
single-channel, volume 250 μL, blue
Größe auswählen
CHF 215.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 215.00
Empfohlene Produkte
Materialien
blue
Leistungsmerkmale
single-channel
mechanical
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 3121000104 (Global)
Volumen
250 μL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)