Merck
EP30129555
Eppendorf twin.tec® PCR-Platten 96
skirted, green, pkg of 300 ea
Größe auswählen
300 EA
CHF 1’380.00
CHF 1’380.00
Voraussichtliches Versanddatum25. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
300 EA
CHF 1’380.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41106300
NACRES:
NB.22
Materialien:
green wells
Bindungsart:
low binding surface
Leistungsmerkmale:
skirt
skirted
CHF 1’380.00
Voraussichtliches Versanddatum25. April 2025
Materialien
green wells
Leistungsmerkmale
skirt
skirted
Verpackung
pkg of 300 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 30129555
Methode(n)
PCR: suitable
Farbe
green
Bindungsart
low binding surface
Allgemeine Beschreibung
Choose Eppendorf twin.tec PCR plates to achieve reliable PCR results every time. twin.tec plates offer purity, stability, different colors and other simple, intelligent features that make your everyday work easier. The stable polycarbonate frame is well suited for automated and high-throughput processes, and the different colors allow you to quickly organize the individual steps of your workflow.
Anwendung
PCR
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Maximale Wiederfindungsraten für verbesserte Testergebnisse
  • Mit Barcode erhältlich (auf Anfrage)
  • Auch ideal für quantitative Echtzeit-PCR geeignet
  • Außergewöhnlich solider und drehmomentfester Polycarbonat-Rahmen
  • OptiTrack® Matrix für schnellere Probenidentifizierung und weniger Pipettierfehler
  • Erhöhte Well-Ränder für effektive Versiegelung, verringert außerdem das Risiko einer Kreuzkontamination
  • Chargen-getestet und zertifiziert frei von DNA-, DNase-, RNase- und PCR-Inhibitoren (PCR clean)
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
OptiTrack is a registered trademark of Eppendorf AG
twin.tec is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)