Merck
EP022638657
Wide Neck Bottle for Eppendorf® A-4-81 Rotor
square, capacity 500 mL, pack of 2
Synonym(e):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
UNSPSC-Code:
41121703
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polypropylene bottle
square
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022638657 (US)
Parameter
3250 × g max. RCF
Kapazität
500 mL
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Made of polypropylene
  • Offers resistance to centrifugation forces, withstanding speeds up to 3,250 x g
  • The bottle is autoclavable, ensuring convenient sterilization for repeated use
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)