EP0030625676
Eppendorf® Lobind Microplate 384/V-PP, 384 wells
gray polypropylene, V-bottom white wells, PCR clean, pkg of 240 ea
Alle Fotos(1)
About This Item
Materialien
V-bottom white wells
gray polypropylene
Verpackung
pkg of 240 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030625676
Methode(n)
PCR: suitable
Größe
384 wells
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG