Merck
EP0030128770
Eppendorf® twin.tec 96-Well-PCR-Platten
colorless plate, conical bottom colorless wells, skirted, pkg of 300 ea
Synonym(e):
96-Well PCR Plates, PCR Plates, Twin tec PCR Plates
Größe auswählen
300 EA
CHF 1’770.00
CHF 1’770.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
300 EA
CHF 1’770.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41106300
NACRES:
NB.15
CHF 1’770.00
Check Cart for Availability
Materialien
colorless plate
conical bottom colorless wells
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
skirt
Verpackung
pkg of 300 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030128770
Methode(n)
PCR: suitable
Größe
96 wells
Maximales Well-Volumen
150 μm
Allgemeine Beschreibung
Entscheiden Sie sich für Eppendorf-twin.tec-PCR-Platten für Zuverlässigkeit bei jedem PCR-Assay. twin.tec-Platten bieten Reinheit, Steifigkeit, Farbcodes und andere einfache, intelligente Funktionen, die Ihre Arbeitsabläufe wesentlich erleichtern. Der starre Polycarbonat-Rahmen eignet sich gut für Automatisierungs- und Hochdurchsatzprozesse, und dank der unterschiedlichen Farben lassen sich die verschiedenen Arbeitsschritte schnell organisieren.
Eppendorf® twin.tec PCR plates provide confidence in every polymerase chain reaction (PCR) assay by ensuring purity, rigidity, color, and other simple, smart features making your daily workflow a lot easier. Eppendorf Twin tec PCR plates, 96 wells are suitable for high-throughput applications and automated workflows.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • The extremely thin-walled polypropylene wells ensure optimal heat transfer to the sample.
  • Robust polycarbonate frames offer high rigidity.
  • Raised rims enable highly effective sealing to reduce the risk of cross-contamination.
  • All polymerase chain reaction (PCR) consumables are made of high-purity plastics and are ‘PCR clean’. They are batch-tested and certified to be free of a range of common PCR contaminants, including DNA, DNAse, RNAse, and PCR inhibitors.
  • The plate′s edge is optimized for barcodes and automated work processes.
  • Meets SBS footprint recommendations (127.76 × 85.47mm ± 0.25mm) stackable
  • Eight notches in the plate skirt facilitate easy insertion and removal from the thermoblock, streamlining experimental workflows.
  • The plate′s specific design enables efficient PCR, even with low sample volumes. Maximum well volume 150 µL (when using cap strips)
  • Barcode functionality is available upon request for skirted and semi-skirted plates, enhancing sample identification.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)