Merck
EP0030122402
Eppendorf® Tubes 5.0 mL
Forensic DNA grade, 5.0 mL, colorless, pkg of 200 tubes (4 bags of 50 tubes), with screw cap
Größe auswählen
200 EA
CHF 84.20
CHF 84.20
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 EA
CHF 84.20
About This Item
UNSPSC-Code:
41121703
NACRES:
NB.22
CHF 84.20
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Materialien
conical bottom polypropylene
Leistungsmerkmale
Forensic DNA grade
with screw cap
Verpackung
pkg of 200 tubes (4 bags of 50 tubes)
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030122402
Messbereich
5.0 mL
Parameter
25000 × g max. RCF
Tiefe
17 mm
Farbe
colorless
Allgemeine Beschreibung
Eppendorf 5.0 mL tube′s conical shape is designed to be compatible with most accessories for common conical 15 mL tubes. This allows you to continue using many of your existing adapters and racks!Eppendorf′s "missing link": the Eppendorf Tube 5.0 mL, fills the gap between existing tube versions and enables the simple and safe processing of sample volumes up to 5.0 mL.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)