EP0030073770
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Reloads, PCR clean
volume (0.1-20 μL), L (40 mm), medium gray, pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
Größe auswählen
CHF 102.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 102.00
Empfohlene Produkte
Materialien
gray (Tray)
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030073770
Methode(n)
PCR: suitable
Länge
(40 mm)
Maximales Volumen
20 μL
Volumen
(0.1-20 μL)
Farbe
medium gray
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)