Wichtige Dokumente
EMU207931
MISSION® esiRNA
targeting mouse Cdh9
About This Item
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CAGATGCCATGAACAACATAATAAAATACTCTGTGGACCGCCATACTGATATGGACCGAGTTTTCAGTATTCACTCAGAAAATGGTTCTATCTTCACTCTGAAACCCCTGGATCGGGAATCATCCCCTTGGCATAACATCACCATTACAGCCACAGAGATAAATAACCCAAAACAAAGTAGCCAAATTCCTGTCTTCATCAGAATCCTTGATATAAATGATCATGCTCCAGAATTTGCCACTTACTATGAAACATTTGTTTGTGAAAATGCAAAGTCTGGCCAGTTGATTCAAACTATAAGTGTCATGGACAAAGATGATCCTCCTCGAGGACACAAGTTCTTCTTTGAGCCAGTGCCAGAATTTCCTCTAAACCCAAACTTCACAATTGTAGACAATAAAGATAATACAGCAGGAATTGTAACTCGAAAAGATGGGTACAGCCGCAACAAAATGAACACCTACCTACTGCCGGTTTTAATCTTCGACAATGATTATCCTATTCAAAGCAGCACTGGCA
Ensembl | Maus Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... CDH9(12565) , Cdh9(12565)
Verwandte Kategorien
1 of 4
Dieser Artikel | N7634 | F0030000 | 1269389 |
---|---|---|---|
200 | 200 | - | - |
DMSO: 20 mg/mL, H2O: insoluble | DMSO: soluble, ethanol: soluble | - | - |
AstraZeneca | Bayer | - | - |
human ... CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779), CACNA2D1(781), NR3C2(4306) | human ... ADORA2A(135), ADORA3(140), CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779), CACNA2D1(781), CYP1A2(1544), KCNH1(3756), TTR(7276) | human ... CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779), NR3C2(4306) | human ... CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779), NR3C2(4306) |
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Analysenzertifikate (COA)
Sie brauchen ein Muster eines COA?
Dies ist ein Muster eines Analysezertifikats (COA). Die darin enthaltenen Angaben beziehen sich möglicherweise nicht auf eine kürzlich hergestellte Charge dieses bestimmten Produkts.