EMU054611
MISSION® esiRNA
targeting mouse Fignl1
About This Item
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CACGCTGCTGACATTGCTACCATAAGTCCAGATCAAGTTCGACCAATAGCTTATATTGATTTTGAAAATGCTTTTAAAACTGTGCGACCTACTGTATCTCCAAAAGACTTGGAGCTTTATGAAAACTGGAATGAAACATTTGGTTGTGGAAAGTGAATATAGCGATTGAAAGGAGAAGCTGTTATCTAGTAGTCGTCTTTACCTTTAGCCTCGGAAGCTTGCTGTGCTACTTGTATTGTTTTGGAGTATATCCTGAATTCTGTGCCTCAGATTAGAATGATAACAGCTTGACTACTGACTGATATATTAGTATGTTGTATTTGCCTTCCAGTTATATAATATATAAACTCATTTCATTTAAACTAGAATGACCTTTTGTTTCTAAGTGAATTCAAATTAGAACTTTAGTCTGGTAATAATAAACTTTGTTAGTGTAGTATTATTATTGCTTACATTTGAAACAGCATTGCATTCTTG
Ensembl | Maus Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... FIGNL1(60530) , Fignl1(60530)
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable