EHU900231
MISSION® esiRNA
targeting human MYT1
About This Item
Form
lyophilized
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CGGAGGTGGCAATGACATCATCAAGGTCAGAGGGTAAATTCCTAACAGGAGACCACAAAGGTTTCACTTCTTTTAGATCCATCCAATATGCGAAAAAAGGGTACATTTTAATTTAATGTGTTAAAAACACAATGTCCCTACCGTGTAAATAGAATCCAAGTCAATTGTGACTGCAATTCCAAGTTAGTATTTAAAAATAGAGAAATTGCACTTCCTGGAAAAAATTAAAAAGTAGTTAGTTTAATTATTCTGTAAATTATTTAATTTTGTCAAGATGTAAGTATTTATATTCACAGCCTCTTATGTTAACGTTTGCTATTTATTTAACATT
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... MYT1(4661)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable