EHU223601
MISSION® esiRNA
esiRNA targeting human AC009403.2
Größe auswählen
CHF 249.00
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 249.00
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GAGGCAAGGTCCAGCGTACGGTCCGGGGGAACCTTAACTGTCGTTTCTGTGCCTGGACAGTAGGTTGGAGAGTGGGGTCTGAATGAGCTACAGTAGTGAACGCCGACGGCTTGTGTTGAGGGCAGGAAAGGGTGCACACAGCTCCGGCAGGTGCTTCCGCGAGAAAGGTGACTGATACAACAACGTAGAGGACCCTGCAATGTGGAGAGGCATGAAACTGGAGGTCCAGTGCCGTGAGTTAACAATCAAGACGTCCATACAGGAGATGCATTGGTGGATGGGTGAAGAG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)