EHU160941
MISSION® esiRNA
targeting human ARHGEF5, ARHGEF34P
Größe auswählen
CHF 249.00
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 249.00
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GGTTCTTCCCCATCCTTTGTCTCCATGGAGGATGTGAGGATCCACGAACCTCTGCCCCCTCCTCCCCCACAGAGGAGGGACACCCATCCCTCCGTGGTGGAGACAGATGGCCATGCTCGTGTAGTGGTTCCCACGCTGAAGCAGCATAGCCACCCTCCTCCATTGGCCCTAGGTTCAGGGCTGCATGCCCCCCATAAAGGCCCACTTCCCCAAGCCTCTGACCCCGCTGTGGCCAGGCAGCACCGACCTCTGCCATCTACCCCAGACAGCTCCCACCATGCTCAGGCCACCCCCAGGTGGAGATACAACAAGCCGCTACCCCCTACCCCTGATTTGCCGCAGCCCCACCTTCCTCCCATTTCTGCT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... ARHGEF5(7984) , ARHGEF5(7984)
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)