EHU160691
MISSION® esiRNA
targeting human N4BP2L1
About This Item
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TCAGAGCTCCAATTCCAGTGTAAATAGCTGAACTCAAAAGTTTCTGAGCAAAGTCATTATATTCACTTTCTTCACCAAAATTTGTTAAAGTGCTTCTATATGCATGGTCTGATGCTGGGAATTCTGCAGATTTGAGTAAACAGTCTCTTTCTCTAGGGTAAGAATTTGAAACCAAAACTTGAGAACACACCCAAGAATATATTTACATAGGTTCATAGATGAAATAAAGTGTTTATATTATATATAAGCTTCAGTACCATTTGCTCTGAAGTGATCTATTTATTTTTTCAGGAAATTCATCTCCATCGGTAAAGTTGGGAAGGTGGAGAGAAGTGGTGGGGGGGCATTGCTACTTATCAAAGTGCCATTGCTACTTTGATAATCTATGTATCTAAAAATGTGAGATGTGCGACTC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... N4BP2L1(90634) , N4BP2L1(90634)
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable