EHU148221
MISSION® esiRNA
targeting human MFSD14C
About This Item
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CGGAGCTGGAGGAGAAGGCGGCGTCGGAGCCCGAGGCGGGAGCCATGCCGGAGAAGCGCGCGGGCGCGCAGGCCGCGGGGAGCACCTGGCTACAAGGCTTTGGCCCACCAAGTGTGTACCATGCTGCTATTGTCATCTTCCTTGAATTCTTTGCGTGGGGCCTTTTGACAACTCCAATGTTGACTGTTCTACATGAAACATTTTCTCAACACACATTCCTCATGAATGGTCTCATTCAAGGTGTAAAGGGCCTGCTCTCTTTTTTGAGTGCCCCACTCATTGGTGCCCTGTCTGATGTGTGGGGGAGGAAGCCCTTTCTCCTCGGCACTGTATTCTTTACCTGCTTCCCAATCCCACTGATGAGGATCAGCC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... MFSD14C(84278) , HIATL2(84278)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)