EHU147231
MISSION® esiRNA
targeting human RPL18A
About This Item
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GTCCCGCTTCTGGTACTTTGTATCTCAGTTAAAGAAGATGAAGAAGTCTTCAGGGGAGATTGTCTACTGTGGGCAGGTGTTTGAGAAGTCCCCCCTGCGGGTGAAGAACTTCGGGATCTGGCTGCGCTATGACTCCCGGAGCGGCACCCACAACATGTACCGGGAATACCGGGACCTGACCACCGCAGGCGCTGTCACCCAGTGCTACCGAGACATGGGTGCCCGGCACCGCGCCCGAGCCCACTCCATTCAGATCATGAAGGTGGAGGAGATCGCGGCCAGCAAGTGCCGCCGGCCGGCTGTCAAGCAGTTCCACGACTCCAAGATCAAGTTCCCGCTGCCCCACCGGGTCCTGCGCCGTCAGCACAAGCCACGCTTCACCACCAAGAGGCCCAACACCTTCTT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... RPL18A(6142) , RPL18AP11(100127999)