Merck
EHU138041
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human MAN2A1
Größe auswählen
20 μG
CHF 249.00
50 μG
CHF 443.00
CHF 249.00
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
CHF 249.00
50 μG
CHF 443.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
CHF 249.00
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CGTTTGACACTGCTCTCTGCTCAGTCATTAGGGGTTTCGAGTTTGAATAGTGGTCAGATTGAAGTTATCATGGATCGAAGACTCATGCAAGATGATAATCGTGGCCTTGAGCAAGGTATCCAGGATAACAAGATTACAGCTAATCTATTTCGAATACTACTAGAAAAAAGAAGTGCTGTTAATACGGAAGAAGAAAAGAAGTCGGTCAGTTATCCTTCTCTCCTTAGCCACATAACTTCTTCTCTCATGAATCATCCAGTCATTCCAATGGCAAATAAGTTCTCCTCACCTACCCTTGAGCTGCAAGGTGAATTCTCTCCATTACAGTCATCTTTGCCTTGTGACATTCATCTGGTTAATTTGAGAACAATACAGTCAAAGGTGGGCAATGGGCACTCCAATGAGGCAGCCTTGATCCTCCACAGAAAAGGG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)