EHU130801
MISSION® esiRNA
targeting human PPP1R2P9
About This Item
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
AGTGGGACGAATCAAGCATCCTTGCGGCACACCGCGCAACGTACAGAGATTACGATTTAATGAAGGCAAATGAGCCCGGCACTTCCTACATGAGTGTGCAAGATAATGGGGAAGATTCAGTGCGCGATGTCGAAGGAGAAGATTCAGTGCGTGGTGTCGAAGGAAAGGAAGCCACCGATGCTTCCGACCACAGCTGTGAGGTGGACGAGCAAGAGAGCAGTGAGGCCTACATGAGAAAAATCCTCCTCCACAAACAGGAGAAAAAGCGGCAGTTCGAAATGAGAAGAAGGCTTCACTACAACGAAGAATTGAACATCAAATTAGCTAGACAATTAATGTGGAAAGAGCTACAAAGTGAAGATAATGAAAACGAAGAAACGCCACAAGGCACGAACGAAGAGAAGACTGCTGCGGAAG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... PPP1R2P9(80316) , PPP1R2P9(80316)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)