EHU129561
MISSION® esiRNA
targeting human C19ORF67
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CCATGCCCACCTTCTTACAGATGTGTGAGCCCTACTTCCTGTACCTGGAGGCAGCCGCGAGAAGCATACCCCCCATCTATGGACCCCTGCAGGAGCTGGTCCGAAAGGGGCTGTTAGAGATCTCCCAACAGCTGACCCTGCGCCTGGAACAGCTGGTCCTCATGTACGCTTCCTTTGGGTTCGTGGACCTGGAGGAGATGAACCCCCTTAGCATCTCCTGTTTCTTTTGCGGGAGGTTCTCCATCAGCCTGTCCCATGAGGTCTCCATCTTCAGATACTGTGCCCCAACCGCCTACACTGCCAGCCGCTTCCCCCGCTACCTCTATAAGAAGATGCGCTGGCACCTGGAAGCCACCCCAGAGGCCCCTGGTCGGGGACAAGATTCCCTTGTGGATTACTACTTTCTGTGCTATCGAGATACTTGGGAAGACACAGGCC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... C19ORF67(646457) , C19orf67(646457)
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable