EHU126421
MISSION® esiRNA
targeting human IGLV4-60
Größe auswählen
CHF 249.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 249.00
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TCCTCCTCTTCCCTCTCCTCCTCCACTGCACAGGTCTCTCTCCCAGCCTGTGCTGACTCAATCATCCTCTGCCTCTGCTTCCCTGGGATCCTCGGTCAAGCTCACCTGCACTCTGAGCAGTGGGCACAGTAGCTACATCATCGCATGGCATCAGCAGCAGCCAGGGAAGGCCCCTCGGTACTTGATGAAGCTTGAAGGTAGTGGAAGCTACAACAAGGGGAGCGGAGTTCCTGATCGCTTCTCAGGCTCCAGCTCTGGGGCTGACCGCTACCTCACCATCTCCAACCTCCAGT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... IGLV4-60(28785)
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)