EHU124511
MISSION® esiRNA
targeting human TNFRSF13B
Größe auswählen
CHF 249.00
Voraussichtliches Versanddatum27. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 249.00
Voraussichtliches Versanddatum27. April 2025
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
AGCGGAGTGGAGAAGTTGAAAACAATTCAGACAACTCGGGAAGGTACCAAGGATTGGAGCACAGAGGCTCAGAAGCAAGTCCAGCTCTCCCGGGGCTGAAGCTGAGTGCAGATCAGGTGGCCCTGGTCTACAGCACGCTGGGGCTCTGCCTGTGTGCCGTCCTCTGCTGCTTCCTGGTGGCGGTGGCCTGCTTCCTCAAGAAGAGGGGGGATCCCTGCTCCTGCCAGCCCCGCTCAAGGCCCCGTCAAAGTCCGGCCAAGTCTTCCCAGGATCACGCGATGGAAGCCGGCAGCCCTGTGAGCACATCCCCCGAGCCAGTGGAGACCTGCAGCTTCTGCTTCCCTGAGT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... TNFRSF13B(23495)
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)