EHU083811
MISSION® esiRNA
targeting human GALNT11
About This Item
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
AATGGCTGGAGGTTTGTTTGCCATGAACAGACAGTATTTCCATGAACTTGGACAGTATGATAGTGGCATGGATATCTGGGGAGGAGAAAATTTGGAAATATCATTTCGGATCTGGATGTGTGGCGGTAAGCTCTTCATCATCCCTTGCTCTAGAGTAGGACACATTTTCCGAAAAAGGCGACCATATGGATCTCCCGAAGGCCAGGACACCATGACACACAACTCTTTGCGGCTGGCACATGTCTGGTTGGATGAATACAAGGAGCAGTATTTTTCCTTAAGACCTGACCTGAAGACGAAAAGCTATGGCAATATCAGTGAGCGTGTGGAACTGAGAAAGAAGTTGGGCTGTAAATCATTTAAATGGTATTTGGATAATGTATACCCAGAGATGCAGATATCTGGGTCCCACGCCAAACCCCAACAACCCATTTT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... GALNT11(63917) , GALNT11(63917)
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)