EHU050911
MISSION® esiRNA
targeting human PNPT1
Größe auswählen
CHF 249.00
Voraussichtliches Versanddatum04. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 249.00
Voraussichtliches Versanddatum04. Mai 2025
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
AAACCCTTCATGGATCAGCATTATTTCAAAGAGGACAAACACAGGTGCTTTGTACCGTTACATTTGATTCATTAGAATCTGGTATTAAGTCAGATCAAGTTATAACAGCTATAAATGGGATAAAAGATAAAAATTTCATGCTGCACTACGAGTTTCCTCCTTATGCAACTAATGAAATTGGCAAAGTCACTGGTTTAAATAGAAGAGAACTTGGGCATGGTGCTCTTGCTGAGAAAGCTTTGTATCCTGTTATTCCCCGAGATTTTCCTTTCACCATAAGAGTTACATCTGAAGTCCTAGAGTCAAATGGGTCATCTTCTATGGCATCTGCATGTGGCGGAAGTTTAGCATTAATGGATTCAGGGGTTCCAATTTCATCTGCTGTTGCAGGCGTAGCAATA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... PNPT1(87178) , PNPT1(87178)
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?