Merck
EHU018911
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ITK
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TCCTCCTGGAAGAACAGCTCATCAAGAAATCCCAACAAAAGAGAAGAACTTCTCCCTCGAACTTTAAAGTCCGCTTCTTTGTGTTAACCAAAGCCAGCCTGGCATACTTTGAAGATCGTCATGGGAAGAAGCGCACGCTGAAGGGGTCCATTGAGCTCTCCCGAATCAAATGTGTTGAGATTGTGAAAAGTGACATCAGCATCCCATGCCACTATAAATACCCGTTTCAGGTGGTGCATGACAACTACCTCCTATATGTGTTTGCTCCAGATCGTGAGAGCCGGCAGCGCTGGGTGCTGGCCCTTAAAGAAGAAACGAGGAATAATAACAGTTTGGTGCCTAAATATCATCCTAATTTCTGGATGGATGGGAAGTGGAGGTGCTGTTCTCAGCTGGAGAAGCTTGCAACAGGCTGTGCCCAATATGATCCAACCAAGAATGCTTCAAAGAAGCCTCTTCCTCCTACTCCTGAAGACAACAGGCGACCACTTTGGGAACCTGAA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hongyang Li et al.
Journal of dermatological science, 97(3), 208-215 (2020-03-14)
The treatment of Cutaneous T-cell lymphoma (CTCL) met huge challenges because of the heterogeneity and the scarcity of targeted drugs. ECPIRM derived from isotretinoin exhibited strong anti-proliferation effects in Hut78 and MJ cells rather than Myla cells. However, there was
Yonglian Sun et al.
Science signaling, 8(405), ra122-ra122 (2015-12-03)
Interleukin-2 (IL-2)-inducible T cell kinase (ITK) mediates T cell receptor (TCR) signaling primarily to stimulate the production of cytokines, such as IL-4, IL-5, and IL-13, from T helper 2 (TH2) cells. Compared to wild-type mice, ITK knockout mice are resistant