Merck
EHU018391
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SH3BP5
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CCCTGTGTCCCTGTCAGAGTTTGGGATGATGTTCCCAGTGTTGGGCCCTCGAAGTGAATGCAGCGGGGCCTCCTCCCCTGAATGTGAAGTAGAACGAGGAGACAGGGCAGAAGGGGCAGAGAATAAAACAAGTGACAAAGCCAACAACAACCGGGGCCTCAGCAGTAGCAGTGGCAGTGGTGGCAGCAGTAAGAGCCAAAGCAGCACCTCCCCTGAGGGCCAGGCCTTGGAGAACCGGATGAAGCAGCTCTCCCTACAGTGCTCAAAGGGAAGAGATGGAATTATTGCTGACATAAAAATGGTGCAGATTGGCTGATTCATCCTGGGCCCTGGCCGATGTGCATATCAACATTTATACATGGAACTGGAGAACATTGTGCCAATAATCATTTAATATATGCCAAATCTTACACGTCTACTCTAAACTGCTCTAATGAAGTTTCAGTGACCTTGAGGGCTAAAGATTGTTCTTCTGGGTAAGAGCTCTTGGGCTGGTTTTTCAG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yusuke Hirata et al.
Scientific reports, 10(1), 2743-2743 (2020-02-19)
trans-Fatty acids (TFAs) are unsaturated fatty acids that contain one or more carbon-carbon double bonds in trans configuration. Epidemiological evidence has linked TFA consumption with various disorders, including cardiovascular diseases. However, the underlying pathological mechanisms are largely unknown. Here, we