Merck
EHU018121
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FOXF2
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
ACTCGCTGGAGCAGAGCTACTTGCACCAGAACGCTCGCGAGGACCTCTCAGTGGGACTGCCCCGTTACCAGCATCACTCTACTCCAGTGTGTGACAGAAAAGATTTCGTCCTCAACTTCAATGGGATTTCTTCTTTCCATCCCTCAGCTAGCGGGTCGTATTATCACCATCACCACCAGAGCGTCTGTCAGGATATTAAGCCCTGCGTCATGTGAACGGAAAGAGGCCAAGCGATGGCCGCTCTCTCCTCTCCCCTCCTCAGAGGGGGCAGATAGAAACTGGGACGGATTCAAGTCACATGCACGCGGATAGCAGTAAGCCACACACCTGCCACTTAGCCAGAATGCCCAGGATCGCGTTGGTCACTGTTATTTGCCTACTGCTGGAAGAAGGACAACCGCTGGCAAGGTAGCGTTCCCCAATCT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Akira Higashimori et al.
Cancer research, 78(7), 1643-1656 (2018-01-28)
DNA methylation has been identified as a hallmark of gastric cancer (GC). Identifying genes that are repressed by DNA promoter methylation is essential in providing insights into the molecular pathogenesis of gastric cancer. Using genome-wide methylation studies, we identified that
De-Zhi Zheng et al.
Immunopharmacology and immunotoxicology, 40(5), 408-414 (2018-11-30)
To reveal other miR-130b-mediated signaling pathway in the involvement of wear particle-induced inflammation and osteolysis. Particle-induced osteolysis (PIO) mice model was established. Secretion levels of TNF-α, IL-1β, IL-6, and IL-10 were measured by ELISA. miR-130b and forkhead box F2 (FOXF2)