Merck
EHU017631
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human STK25
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
AAGGGCATCGATAACCACACAAAGGAGGTGGTGGCCATCAAGATCATCGACCTGGAGGAGGCCGAGGATGAGATCGAGGACATCCAGCAGGAGATCACTGTCCTCAGTCAGTGCGACAGCCCCTACATCACCCGCTACTTTGGCTCCTACCTAAAGAGCACCAAGCTATGGATCATCATGGAGTACCTGGGCGGCGGCTCAGCACTGGACTTGCTTAAACCAGGTCCCCTGGAGGAGACATACATTGCCACGATCCTGCGGGAGATTCTGAAGGGCCTGGATTATCTGCACTCCGAACGCAAGATCCACCGAGACATCAAAGCTGCCAACGTGCTACTCTCGGAGCAGGGTGACGTGAAGCTGGCGGACTTTGGGGTAGCAGGGCAGCTCACAGACACGCAGATTAAGAGGAACACATTCGTGGG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Emmelie Cansby et al.
JCI insight, 5(24) (2020-11-11)
Diabetic kidney disease (DKD) is the most common cause of severe renal disease worldwide and the single strongest predictor of mortality in diabetes patients. Kidney steatosis has emerged as a critical trigger in the pathogenesis of DKD; however, the molecular
Annika Nerstedt et al.
Journal of lipid research, 61(2), 178-191 (2019-12-21)
Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) and nonalcoholic steatohepatitis (NASH) are emerging as leading causes of liver disease worldwide and have been recognized as one of the major unmet medical needs of the 21st century. Our recent translational studies in mouse