Wichtige Dokumente
EHU017091
MISSION® esiRNA
targeting human RRM1
About This Item
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GCCAATAAAGATCGCCTGAATTCTGCTATTATCTATGACCGAGATTTCTCTTACAATTACTTCGGCTTTAAGACGCTAGAGCGGTCTTATTTGTTGAAGATCAATGGAAAAGTGGCTGAAAGACCACAACATATGTTGATGAGAGTATCTGTTGGGATCCACAAAGAAGACATTGATGCAGCAATTGAAACATATAATCTTCTTTCTGAGAGGTGGTTTACTCATGCTTCGCCCACTCTCTTCAATGCTGGTACCAACCGCCCACAACTTTCTAGCTGTTTTCTTCTGAGTATGAAAGATGACAGCATTGAAGGCATTTATGACACTCTAAAGCAATGTGCATTGATTTCTAAGTCTGCTGGAGGAATTGGTGTTGCTGTGAGTTGTATTCGGGCTACTGGCAGCTACATTGCTGGGACTAATGGC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... RRM1(6240) , RRM1(6240)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)